Learn More
Anisol, TRC
Product Code. 30332464
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Unit Size:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30332464 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA673900500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisole
CAS 100-66-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H8 O
Menge 500 g
Synonym Anisole (8CI), Methoxybenzene, Anisol, Hichemix MB, Methyl phenyl ether, NSC 7920, Phenoxymethane, Phenyl methyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccccc1
IUPAC-Name Anisol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Formelmasse 108.0575
Reinheit (%) >95