Learn More
Anisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813326 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11934721
Marke: Thermo Scientific Acros 429251000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-66-3
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
InChI-Schlüssel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-Name Anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisole
Schmelzpunkt -37.0°C
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 154.0°C
Flammpunkt 43°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel C6H5OCH3
Brechungsindex 1.5160 to 1.5190
Menge 100 mL
Merck Index 15,662
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Anisole