Learn More
Anisil, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080864
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11453264
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10594.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1226-42-2 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
Anisil is a biochemical utilized in the preparation of substituted bis(dithiolene)nickel complex. Further, it is used in the preparation of 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridine by reacting with pyridine-3-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anisil ist ein biochemisches Verfahren, das bei der Herstellung von substituiertem Bis(Dithiolen)Nickelkomplex verwendet wird. Außerdem wird es bei der Herstellung von 3-[4,5-Bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridin durch Reaktion mit Pyridin-3-carbaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1226-42-2
Summenformel C16H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.284
MDL-Nummer MFCD00008405
InChI-Schlüssel YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 71043
IUPAC-Name 1,2-Bis(4-Methoxyphenyl)ethan-1,2-Dion
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisil
Schmelzpunkt 132°C to 134°C
Menge 5 g
Beilstein 531345
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) ≥98%