Learn More
Anisaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30136857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136857 100 g 100 Gramm
30133471 250 g 250 Gramm
30007649 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA673200100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-11-5
Summenformel C8 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy- (9CI, ACI), 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), 4-Anisaldehyde, Anisaldehyde, Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde
IUPAC-Name 4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COc1ccc(C=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Anisaldehyde
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Formelmasse 136.0524