Learn More
Laboratoires Anios™ Desinfektionsreiniger, Aniospray Surf 29™
Artikelnummer. 15338944
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15338944 5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15338944 Lieferant Laboratoires Anios™ Lieferanten-Nr. 2421034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.50 CHF
    176.11 CHF / 4 Stück
    Sparen 23.39 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Disinfection of surfaces, medical equipment and non-submersible and non-invasive medical devices, previously cleaned (stethoscopes, pressure sensors, blood sugar testers, etc.).
Set mit vier 5-L-Kanistern
Kompatibel mit zahlreichen Materialien
Gebrauchsfertig: wirksam gegen umhüllte Viren innerhalb einer Minute
Hinterlässt keinen Schmier- oder Fettfilm
Transparente, farblose Lösung
pH-Wert bei +20 °C: ca. 5,5
Auch als Spray erhältlich
Spezifikation
Form Flüssig
Material Ethanol, didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate, excipients.
Behältertyp Dose
Menge 4/Cs.
Prüfzeit 5 minutes
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ANIOSPRAY SURF 29
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUNDWITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12-DIIMINO-2, 4, 11, 1