Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Surf 29 Disinfectant
Artikelnummer. 15348944
Ansicht ändern
Click to view available options
Aniospray Surf 29
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15348944 Aniospray Surf 29
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15348944 Lieferant Laboratoires Anios™ Lieferanten-Nr. 2421073
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A ready-to-use disinfectant spray for rapid disinfection of surfaces, medical equipment and previously cleaned non-immersible and non-invasive medical devices (e.g. stethoscopes, pressure sensors).
  • Aldehyde-free
  • Bactericidal and fungicidal according to the standard NT F 72-281; active against viruses
  • Composition of ethanol and didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate
  • Use undiluted on surfaces previously cleaned
  • Does not leave any trace or greasy film
Spezifikation
Material Ethanol and didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate
Behältertyp Flasche
Beschreibung Disinfectant spray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Disinfection of surfaces and medical equipment
Enthält 1 Trigger Sprayer
Menge 12/Cs.
Volumen (metrisch) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ANIOSPRAY SURF 29
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUNDWITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12-DIIMINO-2, 4, 11, 1