Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Oberflächendesinfektionsspray
Artikelnummer. 15461884
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Menge:
4/Karton
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge unitSize
15461884 5 l 4/Karton 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15461884 Lieferant Laboratoires Anios™ Lieferanten-Nr. 2084034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.52 CHF
    260.18 CHF / 4 Stück
    Sparen 43.34 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Oberflächendesinfektionsspray ist ein Spray auf Ethanolbasis mit breitem antimikrobiellem Spektrum zur schnellen Desinfektion von Oberflächen und nicht invasiven Geräten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht we
  • Ethanolbasis
  • Breites Aktivitätsspektrum
  • Hinterlässt beim Trocknen keine Spuren
  • Angenehmer Duft
  • Aldehydfrei, ohne Farbstoffe
  • Schnelle Desinfektion von Oberflächen und zuvor gereinigten, alkoholbeständigen Medizinprodukten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht werden können (Stethoskope, Drucksensoren, Blutzucker-Messgeräte usw.)
  • Aktiv gegen Bakterien, Mykobakterien, Hefen, Schimmelpilze und Viren
Spezifikation
Produkttyp Schnelle Desinfektion
Zertifizierung/Konformität Bakterien: EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB nach EN 13697, Mykobakterien: EN 14348, EN 14563, Hefen/Schimmelpilze: EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562, Tricophyton mentagrophytes-Viren: Adenovirus, HIV-1, PRV (Surrogat für HBV), BVDV (Surrogat für HCV), Vacciniavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenzavirus A (H N ), felines Calicivirus, Norovirus MNV nach EN 14476
Material Hydroalkoholische Lösung (Ethanol 55 %), quaternäres Ammoniumpropionat, Duftstoffe.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rapid disinfection of non-immersible medical devices resistant to alcohol.
Menge 4/Karton
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ANIOSPRAY QUICK
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE