Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Artikelnummer. 15670105
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1 l
Verpackung:
Airless-Flaschen
Pumpflaschen
Packungsgröße:
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackung Packungsgröße
15670105 1 l Airless-Flaschen 12 Stück
15680105 500 ml Pumpflaschen 12 Stück
15600115 1 l Pumpflaschen 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15670105 Lieferant Laboratoires Anios™ Lieferanten-Nr. 1644333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.20 CHF
    261.43 CHF / 12 Stück
    Sparen 41.77 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC contains no allergenic substances, fragrance, or coloring, and is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands
  • No allergenic substances, fragrance, or coloring
  • Broad antimicrobial spectrum
  • Hygienic treatment in 30 sec.
  • For hygienic treatment and surgical disinfection
  • Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Spezifikation
Produkttyp Hand Sterilizer/Disinfectant
Form Gel
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Material Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienic treatment and surgical disinfection of hands
Verpackung Airless-Flaschen
Menge 12 Bottles
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ANIOSGEL 85 NPC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL