Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Artikelnummer. 15600115
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1 l
Verpackung:
Airless-Flaschen
Pumpflaschen
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15600115
Marke: Laboratoires Anios™ 1644763
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC contains no allergenic substances, fragrance, or coloring, and is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands
  • No allergenic substances, fragrance, or coloring
  • Broad antimicrobial spectrum
  • Hygienic treatment in 30 sec.
  • For hygienic treatment and surgical disinfection
  • Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Spezifikation
Produkttyp Sterilizer/Disinfectant Hand Gel
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Material Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienic treatment and surgical disinfection of hands
Verpackung Pumpflaschen
Menge 12 Bottles
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ANIOSGEL 85 NPC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL