Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Artikelnummer. 15690105
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15690105 300mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15690105 Lieferant Laboratoires Anios™ Lieferanten-Nr. 1644762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.21 CHF
    68.88 CHF / 6 Stück
    Sparen 26.33 CHF
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC ist ein hydroalkoholisches thixotropes Gel mit einer hypoallergenen Formel zur effektiven Händedesinfektion
  • Alkoholisches, thixotropes Gel zur hygienischen Behandlung und Antisepsis der Hände
  • Lieferung in einer Pumpflasche zur einfachen Handhabung
  • Hypoallergene Formel, unter dermatologischen Bedingungen getestet
  • Wirkstoffe sind Alkohol, Antiseptika und Weichmacher
  • Zur einfachen Desinfektion werden zwei Pumpenhübe (3 ml) durchgeführt und die Hände 30 Sekunden lang gerieben, bis sie vollständig trocken sind
  • Zur chirurgischen Desinfektion werden sechs Pumpenhübe (9 ml) durchgeführt und die Hände 3 Minuten lang gerieben, bis sie vollständig trocken sind
  • Spülen Sie die Hände nach dem Auftragen nicht aus
  • Bakterizid, fungizid und viruzid gegen HIV-I, Herpes, Polio und Rotavirus aktiv
  • Lesen Sie immer die Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen für die Verwendung
Spezifikation
Produkttyp Aniosgel 85 NPC
pH pH 5,5 bei 20 °C
Sterilität Unsteril
Aussehen Durchsichtig
Material Ethanol 755ml/l
Behältertyp Pumpflasche
Beschreibung Aniosgel 85 NPC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Händedesinfektion
Menge Sechs Flaschen mit je 300 ml
Volumen (metrisch) 300mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ANIOSGEL 85 NPC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL