Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Beschreibung
- Broad antimicrobial spectrum
- Hygienic treatment in 30 sec.
- For hygienic treatment and surgical disinfection
- Active against bacteria, tuberculosis, fungus, viruses
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand Sterilizer/Disinfectant |
| Form | Gel |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 |
| Material | Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
| Verpackung | Airless bottles |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |