Learn More
Anilin, TRC
Artikelnummer. 30132670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132670 1 g 1 Gramm
18051320 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6624751G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-53-3
Summenformel C6 H7 N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
Synonym Aniline, Aminobenzene, Aminophen, Anyvim, Benzene, amino-, Blue Oil, C.I. 76000, NCI 176889, Phenylamine, Benzenamine
IUPAC-Name Anilin
SMILES Nc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Formelmasse 93.0578
Reinheit (%) >95%