Learn More
Anilinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138021 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30138021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA662508500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-04-1
Summenformel C6 H7 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 129.59
Synonym Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride
IUPAC-Name Anilinhydrochlorid
SMILES Cl.Nc1ccccc1
Specifications
Chemischer Name oder Material Aniline Hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Formelmasse 129.0345