Learn More
Anilinhydrochlorid Mikromol™
Artikelnummer. 18030940
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18030940 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18030940 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0093.17
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Anilinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline Hydrochloride
CAS 142-04-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aniline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H7 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP), Fentanyl Imp. F (EP), Mesalazine Imp. K (EP), Sodium Cyclamate Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. K (EP), Aniline, Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Impurity C as Hydrochloride, Fentanyl Impurity F as Hydrochloride, Mesalazine Impurity K as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Impurity B as Hydrochloride, Trimethoprim Impurity K as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccccc1
IUPAC-Name Anilinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 129.59
Menge 100 mg
Formelmasse 129,0345 g/mol