Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anilinblau, W.S., zertifiziert
Artikelnummer. 10556592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10556592 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10556592 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 401180250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50 CHF
    64.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 6.85 CHF
    9% Rabatt
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline Blue, sodium salt
CAS 28983-56-4
Absorptionsverhältnis 0.96 to 1.09
Konzentration 12.0mL of 0.1N TiCl3/g min.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 594 to 610nm
Verpackung Glasflasche
Summenformel C37H26N3Na2O9S3
Dampfdruck Vapor Pressure: Negligible
MDL-Nummer MFCD00058509
Synonym Acid Blue 22, C.I. 42755
Farbe Braun-violett
Menge 25 g
InChI-Schlüssel TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Physikalische Form Kristallpulver
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatrium-2-{[4-({4-[(2-sulfonatphenyl)aminophenyl}({4-[(2-sulfonatphenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden})methyl)phenyl]amino}benzol-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 798.79
PubChem CID 131675892
Formelmasse 737.71
Reinheit (%) 12.0 mL of 0.1 N TiCl3/g min.
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline Blue, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid blue 93