Learn More
Anilin, ACS, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435160 500 mL 500 Milliliter
11323298 100 mL 100 Milliliter
11313298 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435160 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036238.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
It is used to manufacture dyes, photographic chemicals and agricultural chemicals. Its main use is in the manufacture of precursors to polyurethane and other industrial chemicals. Aniline emulsion template is also essential for the synthesis of hollow microspheres of polyaniline. The poly(N-methyl aniline) doped with sulphonic acids plays an important role for humidity sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-53-3
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
MDL-Nummer MFCD00007629
InChI-Schlüssel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC-Name Anilin
SMILES NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline
Schmelzpunkt °C to 6°C
Dichte 1.021
Siedepunkt 183°C to 184°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Brechungsindex 1.586
Menge 500 mL
Beilstein 605631
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 93.13
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aniline