Learn More
Anilin-2,5-Disulfonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487026
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487026 5 g 5 Gramm
11497026 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25350.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-44-2 | C6H7NO6S2 | 253.243 g/mol
Aniline-2,5-disulfonic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anilin-2,5-Disulfonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-44-2
Summenformel C6H7NO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 253.243
MDL-Nummer MFCD00035753
InChI-Schlüssel LDCCBULMAFILCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, aniline-2,5-disulfonic acid, 2,5-disulfoaniline, 4-sulfometanilic acid, 1,4-benzenedisulfonic acid, 2-amino, 2,5-disulfo-1-aminobenzene, 2-amino-1,4-disulfobenzene, 1-anilino-2,5-disulfonic acid, 2-amino-p-benzenedisulfonic acid, unii-5e2ot6t2ps
PubChem CID 60988
IUPAC-Name 2-Aminobenzol-1,4-disulfonsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline-2,5-disulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 253.25
Reinheit (%) 95%