missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydro Erythromycin A, TRC

Artikelnummer. 17951025
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17951025 25 mg 25 Milligramm
17963215 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17951025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63895025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 23893-13-2
Summenformel C37 H65 N O12
Molekulargewicht (g/mol) 715.91
Synonym Erythromycin, 9-deoxo-6,12-dideoxy-6,9:9,12-diepoxy-, 9-Deoxo-6,12-dideoxy-6,9:9,12-diepoxy-erythromycin, 6,15,16-Trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecane, erythromycin deriv., 6,9,12-Anhydroerythromycin A, 9-Deoxo-6,12-dideoxy-6,9:9,12-diepoxyerythromycin, Anhydroerythromycin, Anhydroerythromycin A, BRL 46355ER, EM 202, Erythromycin anhydride, Erythromycin Imp. D (EP), (1S,2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R,14R)-9-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-5-ethyl-3hydroxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-6,15,16trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecan-7-one
IUPAC-Name (1S,2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5-ethyl-3-hydroxy-9-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-6,15,16-trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecan-7-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)[C@]5(O4)O[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]5C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Anhydroerythromycin A
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25-36(10)29(40)22(6)37(50-36)18(2)16-35(9,49-37)31(48-33-27(39)24(38(11)12)15-19(3)44-33)20(4)28(21(5)32(42)46-25)47-26-17-34(8,43-13)30(41)23(7)45-26/h18-31,33,39-41H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-,37+/m1/s1
Formelmasse 715.4507
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.