Learn More
Angiotensinogen Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Angiotensinogen
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839433
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11992-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829433
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11992-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
AGT, pre-angiotensinogen or angiotensinogen precursor, is expressed in the liver and is cleaved by the enzyme renin in response to lowered blood pressure. The resulting product, angiotensin I, is then cleaved by angiotensin converting enzyme (ACE) to generate the physiologically active enzyme angiotensin II. The protein is involved in maintaining blood pressure and in the pathogenesis of essential hypertension and preeclampsia. Mutations in AGT gene are associated with susceptibility to essential hypertension, and can cause renal tubular dysgenesis, a severe disorder of renal tubular development. Defects in AGT gene have also been associated with non-familial structural atrial fibrillation, and inflammatory bowel disease.
Spezifikation
Spezifikation
Angiotensinogen
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P01019, P11859
11606, 183
Angiotensinogen Fusion Protein Ag2632
Primary
-20°C
AGT
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AGT, Ang I Angiotensin 2, Ang II Angiotensin 3, Ang III, Angiotensin, Angiotensin I, Angiotensin II, Angiotensin III, Angiotensinogen, ANHU, Des Asp[1] angiotensin II, Serpin A8, SERPINA8
AGT
IgG
Antigen Affinity Chromatography