Learn More
Thermo Scientific™ Angiotensinogen (1-13), Mensch
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 1645.93 |
| Produkttyp | Angiotensinogen (1-13), human |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His |
Nur für Forschungszwecke