Learn More
Thermo Scientific Chemicals Angiotensin II (3-8), Mensch
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 774.90 |
| Produkttyp | Angiotensin II (3-8), human |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe |
Nur für Forschungszwecke