Learn More
Novus Biologicals™ Angiopoietin-2 Antibody (Roche patent anti-ANG-2), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Antigen Angiopoietin-2
Klon Roche patent anti-ANG-2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30045414
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-27955-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30046289
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-27955-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30045096
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-27955-100ug
100 μg
394.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Angiopoietin-2 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
Angiopoietin-2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Angiogenesis, Cancer
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, Tie2-ligand
ANGPT2
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Roche patent anti-ANG-2
Monoclonal
Purified
RUO
Human
O15123
285
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.