missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Angiopoietin-2 Antibody (Roche patent anti-ANG-2), DyLight 680, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-27955FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Angiopoietin-2 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| Angiopoietin-2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, Tie2-ligand | |
| ANGPT2 | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer | |
| 285 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Roche patent anti-ANG-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur