Learn More
Fisherbrand™ WINDMESSGERAT 40M/S + RS232
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Luftstromrate:
0,4 bis 25 oder 40 m/s
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Anemometer Helix |
| Luftstromrate | 0,4 bis 25 oder 40 m/s |
| Gehäusematerial | ABS Plastic or Metal |
| Höhe (metrisch) | 207 mm |
| Länge (metrisch) | 68 mm |
| Kennwerte der Stromversorgung | 9V battery |
| Präzision | ±2% |
| Umfang | m/s, ft/min, km/h, knots and mile/h |
| Temperatur (metrisch) | -10 bis +60 °C |
| Gewicht (metrisch) | 220 g |