missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Androst-4-ene-3,6,17-trione, TRC

Artikelnummer. 18064010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18064010 5 mg 5 Milligramm
18023320 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18064010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6375655MG
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2243-06-3
Summenformel C19 H24 O3
Molekulargewicht (g/mol) 300.39
Synonym Androst-4-ene-3,6,17-trione, 4-Androstene-3,6,17-trione
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-Decahydrocyclopenta[a]Phenanthren-3,6,17-Trion
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O

Especificaciones

Chemischer Name oder Material Androst-4-ene-3,6,17-trione
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Androst-4-ene-3,6,17-trione
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C19H24O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 5 mg
Formelmasse 300.1725
Reinheit (%) >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.