Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Etiketten
und TLS-PC Link™ Etiketten lassen sich mit Thermotransferdruckern bedrucken und entweder permanent anbringen oder repostitionieren.
Marke: Brady™ 018602
Additional Details : Gewicht : 0.06580kg
Beschreibung
- Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 ° C).
- Die klebende Geweberückseite (B-498) bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
- Das glänzend weiße Polyestermaterial mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis (B483) ist für hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt.
Spezifikation
UL, RoHS 2002/95/EC | |
Gummi, Permanent | |
Glanz | |
Polyester | |
Nicht steril | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Pk. | |
-40°C to +120°C | |
0.102 mm | |
0.5 x 1 in. | |
25.4 mm | |
1.2 cm |
TLS 2200/TLS PC Link Labels | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer-Label | |
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Tafelkennzeichnung, Typenschilder, Sprach- oder Datenkennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0.004 Zoll | |
15.87 mm | |
1 Zoll | |
0.5 Zoll |