Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Etiketten
und TLS-PC Link™ Etiketten lassen sich mit Thermotransferdruckern bedrucken und entweder permanent anbringen oder repostitionieren.
Marke: Brady™ 062663
Additional Details : Gewicht : 0.02270kg
Descrizione
- Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 ° C).
- Die klebende Geweberückseite (B-498) bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
- Das glänzend weiße Polyestermaterial mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis (B483) ist für hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt.
Specifica
UL, RoHS 2002/95/EC | |
Gummi, Wiederablösbar | |
Seidenmatt | |
Vinylgewebe | |
Unsteril | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Packung | |
-40 °C bis +80 °C | |
0.185 mm | |
3 AWG | |
1 in. | |
0.5 Zoll |
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer-Label | |
Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Draht- und Kabelmarkierung | |
1 | |
Rechteck | |
0.0073 Zoll | |
15.87 mm | |
0,5 in. x 1 in. (6,6675 cm x 2,54 cm) H x B | |
25,4 mm | |
12 mm |