Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Etiketten
Artikelnummer. 10234302
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acrylic, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Ausführung:
Glanz
Seidenmatt
Dimensions (LxW):
0,5 in. x 1,5 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
0,5 in. x 1 in. (6,6675 cm x 2,54 cm) H x B
0,5 x 1 in.
0,75 in. x 0,5 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
0,75 x 1,5 in.
Material:
Polyester
Vinylgewebe
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 10234302
Marke: Brady™ 062660
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
und TLS-PC Link™ Etiketten lassen sich mit Thermotransferdruckern bedrucken und entweder permanent anbringen oder repostitionieren.
  • Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 ° C).
  • Die klebende Geweberückseite (B-498) bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
  • Das glänzend weiße Polyestermaterial mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis (B483) ist für hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EC
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Etikett
Material Vinylgewebe
Produkttyp Thermotransfer-Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcodierung, Zentrifugenröhrchen, Komponentenkennzeichnung, Eppendorf Tube, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, PCR-Röhrchen, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22.22 mm
Dimensions (LxW) 0,75 in. x 0,5 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19 mm