Learn More
ABEBA™ Anatom Green/Yellow Safety Sandals S1P
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Entspricht EN ISO 20345: 2012, S1P, SRC
- Rutschfeste PU-Außensohle mit doppelter Dichte
- Grünes/gelbes, wasser- und reißfestes Cordura
- Zehenkappe aus Stahl (200 J)
- Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
- Kratzfestes Beschichtungsmaterial im Zehen- und Fersenbereich
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Herausnehmbare ACC Wave-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün/gelb |
| Material | Cordura |
| Größe | 36 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345: 2012 S1P SRC |
| Geschlecht | Herren |
| Knöchelform | Sandalen |
| Waterproof | Wasserfest |
| Produkttyp | S1P SRC |