Learn More
ABEBA™ Anatom Schwarze Sicherheitsstiefel S3
Beschreibung
ulliTragekomfort, Robustheit und Langlebigkeit/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU-Außensohle mit doppelter Dichte/liliWasserfestes, glattes schwarzes Leder/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliKratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare ACC Wave-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Ösenmaterial | Edelstahl |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
| Material | Leder |
| Größe | 49 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
| Sohlenmaterial | Gehäuse Polyurethane2D |
| Modell | Mittelhohe Stiefel |
| Mehr anzeigen |