Learn More
Abeba™ Anatomische 32177 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen. Stahlzehenkappe.
Marke: Abeba™ 32177/48
Additional Details : Gewicht : 1.28000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Extrem abriebfestes, atmungsaktives, multifunktionales Obermaterial, für trockene Füße
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Nicht mehr angebotenes Modell
- Kratzfeste Beschichtung im Fersenbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
48 | |
Polyurethan | |
Steel |
Schwarz | |
Rutschfest | |
32177 |