Learn More
Abeba™ Anatomische 32125 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen. Stahlzehenkappe.
Marke:  Abeba™ 32125/51
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15699984
  • 101.27 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofaser schwarz
  • Stahlzehenkappe
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3582)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
  • Velcro-Klettverschluss
  • Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
  • Geeignet für hygienisch anspruchsvolle Bereiche
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Mikrofaser
Rutschfest
32125
Schwarz
51
Polyurethan
Stahl