Learn More
Abeba™ Anatomische 32120 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen. Stahlzehenkappe.
Marke: Abeba™ 32120/43
61.97 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.44300kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3582)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
- Als Fersen- und Fußerhöhung geeignet
- Geeignet für hygienisch anspruchsvolle Bereiche
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
32120 |
Weiß | |
43 | |
Polyurethan | |
Stahl |