Learn More
Abeba™ Anatom 2130 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke:  Abeba™ 2130/51
Additional Details : Gewicht : 1.95000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15828637
  • 106.81 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • Stahlzehenkappe
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave Einlegesohle (Artikel-Nr. 3580)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
  • Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Mikrofaser
Rutschfest
2130
Weiß
51
Polyurethan
Stahl