Learn More
Motic™ Analysator-Schieber, mit drehbarer Halterung, BA400/BA410
Artikelnummer. 11726606
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Aufrechte zusammengesetzte Mikroskope der Serien BA400 und BA410
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11726606 Aufrechte zusammengesetzte Mikroskope der Serien BA400 und BA410 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11726606 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001900791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 CHF
    103.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.18 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie den Bildkontrast mit einem einfachen Polarisationsset, bestehend aus Polarisator und Analysator. Der Motic™ Analysator-Schieber mit drehbarer Halterung, BA400/BA410 ist um 360° drehbar.
  • Verbessern Sie die Bildqualität mit doppelbrechenden Materialien im Vergleich zu anderen Techniken wie Dunkelfeld- und Hellfeldbeleuchtung, differentiellem Interferenzkontrast, Phasenkontrast, Hoffman-Modulationskontrast und Fluoreszenz.
  • Nützlich für quantitative und qualitative Studien, die auf eine breite Palette anisotroper Proben ausgerichtet sind.
  • Die polarisierte Lichtmikroskopie kann Informationen über Absorptionsfarben und optische Pfadgrenzen zwischen Mineralien mit unterschiedlichen Brechungsindizes in einer Weise bereitstellen, die der Hellfeldbeleuchtung ähnelt, aber die Methode kann auch zwischen isotropen und anisotropen Substanzen unterscheiden.
  • Die Kontrastverbesserungsmethode nutzt die für die Anisotropie spezifischen optischen Eigenschaften und zeigt detaillierte Informationen über die Struktur und Zusammensetzung von Materialien auf, die für die Identifizierung und Diagnostik von unschätzbarem Wert sind.
Spezifikation
Typ Analysator-Schieber
Zur Verwendung mit (Geräte) Aufrechte zusammengesetzte Mikroskope der Serien BA400 und BA410
Enthält Drehbare Halterung