Learn More
Analytische volumetrische Natriumhydroxid-Lösung, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Diese analytische volumetrische Lösung, auch Titrant, Standardtitrant oder Standardlösung genannt, ist nach einer Spezifikation von ± 0,1 % zertifiziert. Es handelt sich um Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Abgabegerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird. Das Produkt kann für manuelle oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen. Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 l |
| Verpackung | Flasche aus HDPE GL45 |
| Physikalische Form | Flüssig |