Learn More
Analytische volumetrische Kaliumhydroxid-Lösung, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12824976 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12824976
Marke: Reagecon KOH20235
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Konzentration 0.23N
Menge 5 l
Normalität 0.23N
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Hydroxide 0.23N Analytical Volumetric  Solution5L
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide