Learn More
EDB/DBCP-Analyten, High Level, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 504-AH
Additional Details : CAS : 96-12-8 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,2-Dibromo-3-Chlorpropan | 96-12-8 | 2000μg/ml |
1,2-Dibromethan | 106-93-4 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
EDB/DBCP-Analyten (High Level) | |
Für die US-EPA-Methoden 504, 504.1, 8011 | |
1 ml | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Methanol-P&T | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Sicherheit und Handhabung
- EDB-DBCP
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-dibromoethane, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch