Learn More
Ohaus™ Digitaler Vortexmischer für Mikrotiterplatten VXMPAL
Artikelnummer. 15742239 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
3,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15742239
Marke: Ohaus™ 30392155
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der OHAUS™ analoge Mikrotiterplatten-Vortexmischer VXMPAL eignet sich mit seiner robusten Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
  • Der analoge Mikrotiterplatten-Vortexmischer von OHAUS ist ein analoger Mischer mit variabler Drehzahl, der für Dauerbetrieb ausgelegt ist
  • Entwickelt zum Schütteln von Mikrotiterplatten oder Röhrchen
  • Hohe Geschwindigkeit und kleiner Orbit, optimal für das Mischen von Mikrotiterplatten
  • Wählen Sie aus zwei Betriebsmodi: Touch-Modus zum Aktivieren des Mischvorgangs von Röhrchen durch Drücken des Becherkopfs; Einschaltmodus bei Verwendung der Mikrotiterplattenbefestigung im Dauerbetrieb
  • Optional doppelter Mikrotiterplatten-Halter erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3,5 mm
Drehzahlbereich Ein-Modus: 300 bis 2500 U/min, Touch-Modus: 300 bis 3500 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A
Stromstärke 0,13 A
Aufnahmevermögen Mikrotiterplatten
Produkttyp Mikrotiterplatte Vortexmischer
Steckertyp EU-Stecker
Abmessungen (L x B) 26,70 x 13,70 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,50 in.
Höhe (metrisch) 11,4 cm
Länge (angloamerikanisch) 10,50 in.
Länge (metrisch) 26,70 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,40 in.
Breite (metrisch) 13,70 cm
Beschreibung Vortexmischer, Mikrotiterplatte, VXMPAL, EU
Modell VXMPAL
Anzahl Positionen 2