Learn More
(+/-)-Anabasin, Tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306419
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306419 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11306419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12089.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13078-04-1
Summenformel C10H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.24
MDL-Nummer MFCD00006370
InChI-Schlüssel MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
IUPAC-Name 3-(Piperidin-2-yl)pyridin
SMILES C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Anabasine
Schmelzpunkt ∼9°C
Siedepunkt 270°C to 272°C
Flammpunkt 93°C (199°F)
Menge 100 mg
UN-Nummer UN3140
Beilstein 82639
Merck Index 14,619
Formelmasse 162.24
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch