Learn More
Anabasein-d4, TRC
Artikelnummer. 30346750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346750 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346750 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6371525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anabaseine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-05-4
Summenformel C10 2H4 H8 N2
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2=NCCCC2)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 164.24
Formelmasse 164.1252