Learn More
Interscience™ Anabac Deodorierungskapseln
Artikelnummer. 10422084
Ansicht ändern
Click to view available options
Scent:
Apfel
Frischer Duft
Zitrusfrüchte
Farbe:
Gelb
Grün, weiß
Klar
Aussehen:
Gelb
Transparentes Gelbbraun
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scent Farbe Aussehen Sterilität Packungsgröße
10422084 Frischer Duft Klar Gelb Steril 1 Stück
15388927 Apfel Grün, weiß Transparentes Gelbbraun Steril 100 Stück
16825923 Zitrusfrüchte Gelb Gelb Unsteril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10422084 Lieferant Interscience™ Lieferanten-Nr. 320100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anabac-Kapseln bieten im Autoklaven eine diskrete Möglichkeit, das Labor zu parfümieren.
  • Capsule dissolves during an autoclaving destruction cycle
  • Capsule melts completely without leaving residue
  • Eliminates unpleasant odors that can emerge from the autoclave
Spezifikation
Produkttyp Autoclave Capsule
Color-coded Yes
Form Capsules
Griffmaterial Plastic
Grifftyp Cap
Scent Frischer Duft
Sterilität Steril
Aussehen Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Single-use
Gefiltert Non-filtered
Zur Verwendung mit (Anwendung) Refreshes and Perfumes Air Where Autoclave Is Located
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoclave
Menge 100 Capsules/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anabac deodorant
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.