Learn More
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18608861 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18608861 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608861 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298267PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    551.77 CHF
    486.15 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 65.62 CHF
    11% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Conjugué PerCP
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.