Learn More
Amtolmetin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amtolmetin |
| CAS | 87344-05-6 |
| Summenformel | C17H18N2O4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, N-[[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, MED 5, McN 4366, Tolmetin Glycine Amide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H18N2O4/c1-11-3-5-12(6-4-11)17(23)14-8-7-13(19(14)2)9-15(20)18-10-16(21)22/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)NCC(=O)O)n2C |
| IUPAC-Name | 2-[[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetyl]amino]essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 314.34 |
| Formelmasse | 314.1267 |