Learn More
Amproliumhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133491 10 g 10 Gramm
17913125 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61853010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-88-2
Summenformel C14 H19 N4 . Cl . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 315.24
Synonym 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1)
IUPAC-Name 5-[(2-Methylpyridin-1-ium-1-yl)Methyl]-2-Propylpyrimidin-4-Amin;Chlorid;Hydrochlorid
SMILES Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amprolium hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amprolium hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 10 g
Formelmasse 314.1065