Description
- Robustes und langlebiges wasserstrahlverfestigtes Gewebe
- Geringer Gehalt an Partikeln und Rückständen
- Extrem saugfähig
- Für allgemeine Reinigungsarbeiten in der Biotechnologie-, Pharma-, Halbleiter-, Elektronik-, Medizintechnik- und Leiterplattenindustrie
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Material | Polyester-Zellulose |
| Extinktion | Eigendynamisch: 4,36 ml/g Extrinsisch: 295 ml/m² |
| Bauweise | Wasserstrahlverfestigt |
| Abmessungen (L x B) | 30 x 30 cm (12 x 12 in.) |
| Sterilität | Unsteril |