Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase mit Goldpuffer und MgCl2
Artikelnummer. 10156624 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
1500 Einheiten
25000 Einheiten
250 Einheiten
3000 Einheiten
5000 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Einheiten
1500 Einheiten
3000 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10156624
Marke: Applied Biosystems™ 4311814
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemisch modifizierte Form der AmpliTaq DNA-Polymerase, die eine thermische Aktivierung erfordert
AmpliTaq Gold DNA Polymerase is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. This modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Hot-Start-Aktivierung
Das modifizierte Enzym wird in inaktivem Zustand bereitgestellt. Durch die Hitze-Aktivierung löst sich der Modifikator dauerhaft, wodurch die Aktivität des Enzyms regeneriert wird. Die resultierende Hot-Start-PCR-Amplifikation bietet eine höhere Sensitivität, Spezifität und eine höhere Ausbeute als herkömmliche PCR-Verfahren.
Höhere Spezifität, höhere Ausbeute
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase kann in einem Hitze-Aktivierungsschritt vor PCR teilweise oder vollständig aktiviert werden, oder kann langsam und zeitlich kontrolliert während der Denaturierungsschritte des Thermocyclings aktiviert werden. Mit oder ohne einen begrenzten vorgelagerten Hitze-Aktivierungsschritt wird das aktive Enzym langsam während des Thermocyclings freigesetzt, sodass es der Template-Konzentration entspricht und die Spezifität erhöht. Die spezifische Produktausbeute wird gesteigert, da Reaktionskomponenten nicht bei der Bildung von unerwünschten Produkten vergeudet werden. Da AmpliTaq Gold DNA-Polymerase ein chemisches Hot-Start-Enzym ist, entfallen Sorgen wegen biologischer Kontaminationen. GeneAmp10 X PCR Gold Puffer ist für eine flexible, effiziente Aktivierung von AmpliTaq Gold DNA-Polymerase konzipiert, was für eine hochspezifische, stabile PCR-Amplifikation sorgt. Ionenstärke und pH-Wert des GeneAmp 10X PCR Gold Puffers wurden so optimiert, dass sie ein breiteres Aktivierungs-,Temperatur- und Zeitspektrum in Verbindung mit der AmpliTaq Gold DNA-Polymerase aufweisen.
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase bietet eine überragende Leistung
Ebenfalls erhältlich ist AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase zur Erzielung einer noch besseren PCR-Leistung. Im Vergleich zu AmpliTaq Gold DNA-Polymerase wurde die AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase durch einen zusätzlichen firmeneigenen Trennprozess gereinigt, um kontaminierende bakterielle DNA-Sequenzen aus dem Enzympräparat zu entfernen. Zusätzlich zu den Hot-Start-Eigenschaften reduziert dieses ultrareine Enzym bei Verwendung mit dem verbesserten 360 Gold Puffer falsch positive Ergebnisse, verstärkt Low-Level-Zielsequenzen und fördert die Amplifikation einer Vielzahl von Templates. Der mitgelieferte 360 GC Enhancer arbeitet mit anspruchsvollen GC-reichen Vorlagen.
  • Die zeitlich geregelte thermische Aktivierung verbessert die Empfindlichkeit in Amplifikationen mit niedriger Kopienzahl
  • Erfolgreiche Multiplex-PCR spart Zeit und Reagenzien
  • Einschließlich GeneAmp 10X PCR Gold Puffer mit MgCl22
  • Automatisches chemisches Hot-Start-Enzym für höhere Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute
Heißstart-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
GC-Rich PCR Performance Low
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Exonukleaseaktivität 5' - 3'
Produkttyp DNA-Polymerase
Menge 1500 Einheiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.