Learn More
Greiner Bio-One AMPLIseal™ RT-PCR Klebesealer
Für den Einsatz bei RT-PCR. Das Greiner Bio-One AMPLIseal™ RT-PCR klebende Dichtungsmittel ist ein transparenter Film mit minimaler Autofluoreszenz.
Marke: Greiner Bio-One 676040
Additional Details : Gewicht : 0.31500kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Selbstklebend
- Acrylat-Klebstoff sorgt für eine zuverlässige Abdichtung der Mikrotiterplatte
- Minimale Verdampfung ohne Beeinflussung von PCR-Reaktionen oder Floureszenzmessungen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Nicht steril | |
141,3 x 79,4 mm | |
Dichtungsmittel für Mikrotiterplatten |
Polypropylen | |
100 | |
RT-PCR | |
Selbst |