Learn More
Invitrogen™ AMPK (A1/B2/G1) Recombinant Human Protein
AMPK (A1/B2/G1) is a heterotrimeric protein consisting of an α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits. Recombinant full-length human AMPK (combination of A1/B2/G1 subunits) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using a C-terminal His tags.
574.00 CHF - 8710.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Proteinlänge aa 10-end
Spezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15478903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6244
10μg
574.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15488903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6245
100μg
1942.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15498903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6246
1mg
8710.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
AMPKs are an important energy-sensing enzyme group in the cells that monitor energy status particularly in response to stress. AMPKs regulate fatty acid and cholesterol synthesis by regulating the key rate-limiting enzymes acetyl-CoA carboxylase and hydroxy beta-methylglutaryl-CoA reductase. The beta subunit may be a positive regulator of AMPK activity and is highly expressed in skeletal muscle.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Human
His Tag
50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol
aa 10-end
Recombinant
Videos