Learn More
Ampicilloic Acid (>90%), TRC
Artikelnummer. 17981285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981285 10 mg 10 Milligramm
30135690 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63432010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32746-94-4
Synonym (2R)-(2R)-2-Phenylglycyl-2-[(2R,4S)-4-carboxy-5,5-dimethyl-2-thiazolidinyl]glycine∣α-(2-Amino-2-phenylacetamido)-4-carboxy-5,5-dimethyl-2-thiazolidineacetic Acid∣[2R-[2α[R*(R*)],4β]]-α-[(Aminophenylacetyl)amino]-4-carboxy-5,5-dimethyl-2-thiazolidineacetic Acid∣α-Aminobenzylpenicilloic Acid∣Ampicillin EP Impurity D;
Spezifikation
Format Neat
Molekulargewicht 367.42
Produkttyp Metabolite∣Impurity
Menge 10 mg
Versandbedingung Room Temperature